Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10307-25G PC10307-5G PC10307-1G
APOSPC10307-25GEA 157 EUR
APOSPC10307-25G APOSPC10307-5G APOSPC10307-1G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₅S
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975120
Núm. CAS: 244633-31-6