Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10308-1G
PC10308-5G
APOSPC10308-1GEA
201
EUR
APOSPC10308-1G
APOSPC10308-5G
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Formula:
C₁₂H₄ClF₅O₃S Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05975123 Núm. CAS: 161759-99-5 |