Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10309-1G PC10309-500MG
APOSPC10309-1GEA 275 EUR
APOSPC10309-1G APOSPC10309-500MG
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₆O₃S
Pto. de fusión: 104…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975126
Núm. CAS: 885950-35-6