α-α-α-Trifluoro-m-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Aminobenzotrifluoruro
PC1030A-1KG PC1030A-250G
APOSPC1030A-1KGEA 94.4 EUR
APOSPC1030A-1KG APOSPC1030A-250G
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina 98%
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 187 °C
Pto. de fusión: 44352 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007797
Núm. CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II