Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10311-1G PC10311-500MG PC10311-5G
APOSPC10311-1GEA 275 EUR
APOSPC10311-1G APOSPC10311-500MG APOSPC10311-5G
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Formula: C₁₆H₁₃F₅O₃S
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975131
Núm. CAS: 885950-38-9