Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10313-1G PC10313-500MG PC10313-5G
APOSPC10313-1GEA 275 EUR
APOSPC10313-1G APOSPC10313-500MG APOSPC10313-5G
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₅S
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975121
Núm. CAS: 663175-93-7