Pentafluorophenyl-2-thiophenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10314-1G PC10314-5G
APOSPC10314-1GEA 139 EUR
APOSPC10314-1G APOSPC10314-5G
Pentafluorophenyl-2-thiophenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-thiophenesulphonate
Formula: C₁₀H₃F₅O₃S₂
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975124
Núm. CAS: 663175-91-5