Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10315-1G PC10315-5G
APOSPC10315-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10315-1G APOSPC10315-5G
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₇F₅O₃S
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060056
Núm. CAS: 2069-36-5