Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC10316-1G PC10316-5G
APOSPC10316-1GEA 174 EUR
APOSPC10316-1G APOSPC10316-5G
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Formula: C₈H₅F₅O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975129
Núm. CAS: 597553-60-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR