Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10317-1G PC10317-5G
APOSPC10317-1GEA 63.8 EUR
APOSPC10317-1G APOSPC10317-5G
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄F₅IO₃S
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975132
Núm. CAS: 885950-39-0