Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10320-1G PC10320-500MG PC10320-5G
APOSPC10320-1GEA 275 EUR
APOSPC10320-1G APOSPC10320-500MG APOSPC10320-5G
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₇F₅O₃S
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975125
Núm. CAS: 885950-34-5