Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10321-1G PC10321-500MG PC10321-5G
APOSPC10321-1GEA 275 EUR
APOSPC10321-1G APOSPC10321-500MG APOSPC10321-5G
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₇F₅O₄S
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975127
Núm. CAS: 663175-94-8