Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10322-1G PC10322-500MG
APOSPC10322-1GEA 275 EUR
APOSPC10322-1G APOSPC10322-500MG
Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₆H₇F₅O₃S
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975130
Núm. CAS: 885950-37-8