Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10323-1G PC10323-500MG
APOSPC10323-1GEA 275 EUR
APOSPC10323-1G APOSPC10323-500MG
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975133
Núm. CAS: 885950-40-3