4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
PC10333-1G PC10333-25G PC10333-5G PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10333-1G APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Pto. de fusión: 362…366 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411549
Núm. CAS: 843663-18-3