Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10345-1G PC10345-250MG
APOSPC10345-1GEA 92.8 EUR
APOSPC10345-1G APOSPC10345-250MG
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₃FO₃
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568714
Núm. CAS: 454473-78-0