3-Cloro-5-fluorobencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1035-5G PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA 151 EUR
APOSPC1035-5G APOSPC1035-1G
3-Cloro-5-fluorobencilamina 97%
3-Cloro-5-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213787
Núm. CAS: 90390-33-3
UN: 1760
ADR: 8 III