6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dihydro-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PC10350-1G PC10350-5G
APOSPC10350-1GEA 72.5 EUR
APOSPC10350-1G APOSPC10350-5G
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₃
Pto. de fusión: 298…300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425825
Núm. CAS: 117685-48-0