2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10351-1G PC10351-250MG
APOSPC10351-1GEA 127 EUR
APOSPC10351-1G APOSPC10351-250MG
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Formula: C₈H₈FNO₄S
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091617
Núm. CAS: 13029-71-5