3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10353-1G PC10353-250MG PC10353-5G
APOSPC10353-1GEA 205 EUR
APOSPC10353-1G APOSPC10353-250MG APOSPC10353-5G
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₈Cl₂F₃N₃
MW: 262,06 g/mol
Pto. de fusión: 219…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791252
Núm. CAS: 1049743-93-2