4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10355-500MG PC10355-5G PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA 16.1 EUR
APOSPC10355-500MG APOSPC10355-5G APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. de fusión: 171…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797882
Núm. CAS: 124811-71-8