4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10356-1G PC10356-5G PC10356-250MG
APOSPC10356-1GEA 143 EUR
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. de fusión: 117…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797340
Núm. CAS: 320-42-3