4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10357-5G PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA 94.4 EUR
APOSPC10357-5G APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Pto. de fusión: 30…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797342
Núm. CAS: 875664-48-5