5-Bromo-2-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC10362-100G
PC10362-5G
PC10362-500G
APOSPC10362-100GEA
65.4
EUR
APOSPC10362-100G
APOSPC10362-5G
APOSPC10362-500G
5-Bromo-2-fluoropiridina 98%
5-Bromo-2-fluoropiridina
Formula:
C₅H₃BrFN Pto. Ebullición: 170…173 °C Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863742 Núm. CAS: 766-11-0 |