2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
PC10365-1G
PC10365-500MG
APOSPC10365-1GEA
217
EUR
APOSPC10365-1G
APOSPC10365-500MG
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formula:
C₁₀H₉FN₄OS Pto. de fusión: 122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200940 Núm. CAS: 886361-60-0 |