1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluoro-4-nitrotoluene
PC10366-1G PC10366-100G
APOSPC10366-1GEA 14.7 EUR
APOSPC10366-1G APOSPC10366-100G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,1169 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200905
Núm. CAS: 141412-60-4