2-(4-Fluorofenil)-5-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
PC10367-1G PC10367-500MG PC10367-5G
APOSPC10367-1GEA 275 EUR
APOSPC10367-1G APOSPC10367-500MG APOSPC10367-5G
2-(4-Fluorofenil)-5-nitropiridina
2-(4-Fluorofenil)-5-nitropiridina
Formula: C₁₁H₇FN₂O₂
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200966
Núm. CAS: 886361-78-0