2-(4-Fluorofenil)-3-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10368-10G PC10368-1G PC10368-5G
APOSPC10368-10GEA 0 EUR
APOSPC10368-10G APOSPC10368-1G APOSPC10368-5G
2-(4-Fluorofenil)-3-nitropiridina
2-(4-Fluorofenil)-3-nitropiridina
Formula: C₁₁H₇FN₂O₂
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200968
Núm. CAS: 168267-36-5