Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10369-10G PC10369-1G PC10369-5G
APOSPC10369-10GEA 546 EUR
APOSPC10369-10G APOSPC10369-1G APOSPC10369-5G
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FN₂O₂S
Pto. de fusión: 232…234 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06200922
Núm. CAS: 127918-93-8