2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10374-1G PC10374-500MG
APOSPC10374-1GEA 533 EUR
APOSPC10374-1G APOSPC10374-500MG
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃N₃O₂
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200983
Núm. CAS: 874816-10-1