Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC10377-1G PC10377-25G PC10377-5G
APOSPC10377-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10377-1G APOSPC10377-25G APOSPC10377-5G
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Methyl-5-fluorosalicylate
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170.1400 g/mol
Pto. Ebullición: 50 °C/0.15mmHg
Pto. de fusión: 30…34 °C
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427141
Núm. CAS: 391-92-4