Ácido 3,5-difluoro-2-metoxifenilborónico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC10378-1G PC10378-10G PC10378-5G PC10378-250MG
APOSPC10378-1GEA 107 EUR
APOSPC10378-1G APOSPC10378-10G APOSPC10378-5G APOSPC10378-250MG
Ácido 3,5-difluoro-2-metoxifenilborónico 96%
Ácido 3,5-difluoro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03095353
Núm. CAS: 737000-76-9