5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
PC10379-100G
APOSPC10379-100GEA 235 EUR
APOSPC10379-100G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Pto. de fusión: 148…149 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095047
Núm. CAS: 163517-62-2