1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 23.2 EUR
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Formula: C₂H₃F₂I
Pto. Ebullición: 86,8…87 °C/740mmHg
Densidad: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 598-39-0