3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10380-1G PC10380-5G
APOSPC10380-1GEA 50.9 EUR
APOSPC10380-1G APOSPC10380-5G
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368679
Núm. CAS: 163517-61-1