3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10382-1G PC10382-5G PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA 97.3 EUR
APOSPC10382-1G APOSPC10382-5G APOSPC10382-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₃
Pto. de fusión: 144…149 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368680
Núm. CAS: 187804-79-1