1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
PC10383-1G PC10383-5G
APOSPC10383-1GEA 43.5 EUR
APOSPC10383-1G APOSPC10383-5G
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Formula: C₈H₆BrF₃N₂S
MW: 299.12 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041177
Núm. CAS: 208186-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III