β-Cloro-4'-fluoropropiofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 133 EUR
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Cloro-4'-fluoropropiofenona
β-Cloro-4'-fluoropropiofenona
Formula: C₉H₈ClFO
Pto. Ebullición: 100…103 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 47…49 °C
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000991
Núm. CAS: 347-93-3
EINECS: 206-475-2