4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10386-25G PC10386-100G
APOSPC10386-25GEA 0 EUR
APOSPC10386-25G APOSPC10386-100G
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato 97%
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil isocianato
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Pto. Ebullición: 86…90 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 34…36 °C
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013874
Núm. CAS: 327-78-6