2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 46.6 EUR
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)piridina
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Pto. Ebullición: 194…196 °C
Pto. de fusión: 44383 °C
Densidad: 2.008 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042245
Núm. CAS: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III