Isotiocianato de 3-fluorofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC10393-100G PC10393-10G PC10393-25G
APOSPC10393-100GEA 154 EUR
APOSPC10393-100G APOSPC10393-10G APOSPC10393-25G
Isotiocianato de 3-fluorofenilo
Isotiocianato de 3-fluorofenilo
Formula: C₇H₄FNS
MW: 153.18 g/mol
Pto. Ebullición: 227 °C
Densidad: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004804
Núm. CAS: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III