α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,5,6-Tetrafluorobencilo bromuro
PC10395-1G PC10395-5G
APOSPC10395-1GEA 72.7 EUR
APOSPC10395-1G APOSPC10395-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotolueno
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Pto. Ebullición: 79…80 °C/80mmHg
Densidad: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013549
Núm. CAS: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
UN: 3265
ADR: 8,II