2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 98.9 EUR
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Formula: C₆H₅ClOS
Pto. Ebullición: 163…165 °C
Densidad: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041427
Núm. CAS: 651-70-7
UN: 1993
ADR: 3,III