α-α-α-Trifluoro-p-toluidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Aminobenzotrifluoruro
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 174 EUR
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α-α-α-Trifluoro-p-toluidina 97%
α-α-α-Trifluoro-p-toluidina
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Formula: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C/60mmHg
Pto. de fusión: 7…9 °C
Densidad: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064396
Núm. CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III