3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene sulphonamide
PC10406-1G PC10406-5G
APOSPC10406-1GEA 58 EUR
APOSPC10406-1G APOSPC10406-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₈H₅F₆NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935138
Núm. CAS: 39213-22-4