2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10407-1G PC10407-5G
APOSPC10407-1GEA 192 EUR
APOSPC10407-1G APOSPC10407-5G
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368686
Núm. CAS: 443914-94-1
UN: 3265
ADR: 8 III