2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Difluorophenacyl bromide
PC10408-5G PC10408-10G PC10408-1G
APOSPC10408-5GEA 348 EUR
APOSPC10408-5G APOSPC10408-10G APOSPC10408-1G
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368687
Núm. CAS: 886762-77-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II