4-Fluorobenzoilacetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC10409-1G PC10409-5G PC10409-25G
APOSPC10409-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10409-1G APOSPC10409-5G APOSPC10409-25G
4-Fluorobenzoilacetonitrilo
4-Fluorobenzoilacetonitrilo
Formula: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662062
Núm. CAS: 4640-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III