3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10414-1G PC10414-250MG
APOSPC10414-1GEA 102 EUR
APOSPC10414-1G APOSPC10414-250MG
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Formula: C₈H₉FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368688
Núm. CAS: 113596-04-6