5-Cloro-2-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10416-25G PC10416-5G PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA 26.1 EUR
APOSPC10416-25G APOSPC10416-5G APOSPC10416-100G
5-Cloro-2-fluoropiridina 98%
5-Cloro-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Pto. Ebullición: 149 °C
Densidad: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112513
Núm. CAS: 1480-65-5
UN: 1993
ADR: 3,III